Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Burkholderia cepacia ATCC™ 25416, Culti-Loops™
Artikelnummer. 12979058
Skift visning
Mængde:
10 Disk/hætteglas
Artikelnummer. Mængde
12979058 10 Disk/hætteglas
1 options
Artikelnummer. 12979058 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4605220
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific Remel Burkholderia cepacia ATCC 25416, Culti-Loops , ATCC: 25416TM, Art: Burkholderia cepacia, anbefalede anvendelser: sundhedspleje
Sløjfen kan opløses i flydende medium, Culti-Loop Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie. Culti-Loops anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer. MycoBacti-Loops er klar til brug, engangs inokuleringsløkker, der indeholder stabiliserede, konserverede, levedygtige mikroorganismer.
Ordreinfo
Culti-Loop produkter er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke. Hver Mycobacti-Loop er individuelt forseglet i en foliepose og pakket en løkke pr. pakke. BactiDisk-produkter er pakket med 10 diske pr. hætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 25416™*
Produkttype Culti-Loop
Mængde 10 Disk/hætteglas
Stammebetegnelser UCB 717 [717-ICPB 25, Ballard 717, CCUG 12691, CCUG 13226, CFBP 2227, CIP 80.24, DSM 7288, HAMBI 1976, ICMP 5796, IFO 14074, JCM 5964, LMG 1222, NCCB 76047, NCPPB 2993, NCTC 10743, NRRL B-14810]
Arter Burkholderia cepacia
Culti-Loops er CE mærket.