Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Bacillus cereus ATCC™ 14579™ , Culti-Loops™
Beskrivelse
Sløjfen kan opløses i flydende medium, Culti-Loop Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie. Culti-Loops anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer. MycoBacti-Loops er klar til brug, engangs inokuleringsløkker, der indeholder stabiliserede, konserverede, levedygtige mikroorganismer.
Ordreinfo
Culti-Loop produkter er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke. Hver Mycobacti-Loop er individuelt forseglet i en foliepose og pakket en løkke pr. pakke. BactiDisk-produkter er pakket med 10 diske pr. hætteglas.
Certificeringer
Culti-Loops er CE mærket.
Tekniske data
Tekniske data
| ATCC® | 14579™* |
| Produkttype | Culti-Loop |
| Stammebetegnelser | WDCM00034, [BCRC 10603, CCM 2010, CCUG 7414, CIP 66.24, DSM 31, HAMBI 1887, HAMBI 1905, IAM 12605, JCM 2152, LMG 6923, NBRC 15305, NCCB 75008, NCIMB 9373, NCTC 2599, NRRL B-3711, VKM B-504] |
| Arter | Bacillus cereus |
De ATCC Licenseret afledt emblem, den ATCC Licenseret afledt ordmærke, og ATCC katalogmærker er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.