Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Bacillus cereus ATCC™ 11778™ , Culti-Loops™
Artikelnummer. 12928858
Skift visning
Mængde:
5 løkker/pakke
Artikelnummer. Mængde
12928858 5 løkker/pakke
1 options
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Artikelnummer. 12928858 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4601220
 Begrænset vare
På lager
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Thermo Scientific Remel Bacillus cereus ATCC 11778, Culti-Loops , ATCC: 11778TM, Art: Bacillus cereus, anbefalede anvendelser: Sundhedspleje, stammebetegnelser: FDA-stamme PCI 213[ATCC 9634, NCTC 10320, S.A. Waksman stamme O]
Sløjfen kan opløses i flydende medium, Culti-Loop Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie. Culti-Loops anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer. MycoBacti-Loops er klar til brug, engangs inokuleringsløkker, der indeholder stabiliserede, konserverede, levedygtige mikroorganismer.
Ordreinfo
Culti-Loop produkter er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke. Hver Mycobacti-Loop er individuelt forseglet i en foliepose og pakket en løkke pr. pakke. BactiDisk-produkter er pakket med 10 diske pr. hætteglas.
Certificeringer
Culti-Loops er CE mærket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 11778™*
Produkttype Culti-Loop
Mængde 5 løkker/pakke
Stammebetegnelser FDA-stamme PCI 213[ATCC 9634, NCTC 10320, S.A. Waksman stamme O]
Arter Bacillus cereus
De ATCC Licenseret afledt emblem, den ATCC Licenseret afledt ordmærke, og ATCC katalogmærker er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.