Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reacti-Vial Reaktionshætteglas
Artikelnummer. 11752257 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Farve unitSize
11752257 Klar Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 11752257
Brand: Thermo Scientific™ TS13223
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En indvendig kegle gør håndtering af små prøver nem og bekvem
  • Ekstra tyk glasvæg forstørrer prøven, hvilket gør disse hætteglas ideelle til at observere kemiske reaktioner
  • Ravfarvede hætteglas fås til lysfølsomme forbindelser
  • Leveres komplet med Open-Top skruelåg og PTFE/gummi skiver
Restisolering, Derivatpræparation, Maksimal prøveudtagning, Fugtbeskyttelse, Prøveopbevaring, Udfældninger, Centrifugeringer, Opløsningsmiddelfordampning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Silica glas
Volumen (metrisk) 5 mL
Trådstil Indvendig
Volumen (metrisk) i alt 5 mL
Lukketype Skruelåg
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA)
Produkttype Hætteglas