Få mere at vide
Thermo Scientific™ RapidOut DNA-fjernelsessæt
Artikelnummer. 13565150 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
50 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13565150 50 forberedelser 50 tests
1 options
Artikelnummer. 13565150 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K2981
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
  • DNase I, RNase-fri (1U/μ L) - 250Lμ
  • 10X reaktionsbuffer med MgCl 2 - 1mL
  • DNase Removal Reagent (DRR) - 500 μL
  • Vand, nukleasefri - 2 x 1,25mL
Thermo Scientific RapidOut DNA Removal Kit fjerner hurtigt og sikkert genomisk DNA fra totale RNA- og mRNA-præparater.
Thermo Scientific RapidOut DNA Removal Kit fjerner hurtigt og sikkert genomisk DNA fra totale RNA- og mRNA-præparater. Fuldstændig fordøjelse af DNA og sikker fjernelse af DNase I fra fordøjelsesreaktionen sikres uden RNA-skadelige trin, såsom opvarmning eller organisk ekstraktion. Først behandles RNA-prøven med rekombinant RNase-fri DNase I til niveauer under detektionsgrænsen ved rutine-PCR. DNase I fjernes sikkert efterfølgende ved hjælp af proprietært DNase Removal Reagent (DRR).
DRR binder effektivt DNase I, og komplekset opsamles i bunden af røret ved centrifugering. Det oprensede RNA opsamles som en supernatant. RNA'et efter RapidOut-proceduren er fri for DNA-kontamination og fri for DNase I. Den er klar til brug i forskellige applikationer, herunder slutpunkt eller real-time RT-PCR, kloning, mikroarrays og Northern blotting.
Højdepunkter
•Effektiv —komplet ds- og ssDNA-fordøjelse og proprietær teknologi til DNase I-fjernelse
•Hurtigt —enkelt trin tilstrækkeligt til fuldstændig fjernelse af DNase I
•Sikker —intet behov for giftige organiske ekstraktioner eller RNA-skadelige opvarmningstrin
Hovedanvendelser
• RNA-isolering og RNA-analyse, især RT-qPCR og RT-PCR (kunder, der udfører ekspressionsanalyse af gener på lavt transkriptionsniveau.
• Kunder, der udfører ds-cDNA-syntese fra total RNA-forberedelser.
Andre applikationer
• Elimination af DNA fra RNA til mikroinjektioner og transfektion.
• Elimination af DNA fra RNA forudgående mikroarray-analyse.
• Elimination af DNA fra RNA forud for Northern blot-analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Enzym DNase
Mængde 50 forberedelser
Produkttype Fjernelsessæt