Få mere at vide
Thermo Scientific™ Centrifugeflasker af polypropylen
Artikelnummer. 10729181 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
400 mL
750 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10729181 400 mL Hver
10372712 750 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10729181 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75007583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 DKK
    977.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 37.61 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Polypropylen flaske med låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 13 oz., 400 ml
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Kapacitet (engelsk) 13 oz.