Få mere at vide
Thermo Scientific™ Centrifugeflasker af polypropylen
Artikelnummer. 10372712 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
400 mL
750 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10372712 750 mL Hver
10729181 400 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10372712 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75006443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00 DKK
    834.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 105.51 DKK
    11% Slukket
På lager
Polypropylen flaske med låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 750 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Lukningsfarve Blå
Maks. Kraft 3,028 x g
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 25,36 oz.
Form Rund
Produkttype Centrifuge flaske