Få mere at vide
Thermo Scientific™ TMB substratløsning
Artikelnummer. 10301494 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10301494 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 10301494 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N301
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Et brugsklart substratsystem indeholdende 3,3', 5,5'-tetramethylbenzidin (TMB)
  • Klar til brug, ingen forberedelse nødvendig
  • Valideret til brug med Thermo Scientific Pierce Matchede antistofpar og MiniKits
  • Størrelse: 100 ml (tilstrækkelig til omkring ti 96-brønds mikroplader)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype TMB substrat
Indhold og opbevaring Opbevares mellem 2 °C og 8 °C.
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype HRP (peberrodsperoxidase) substrat
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Mængde 100 ml