Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96-brønds plader til Pierce™ Kvantitativ fluorometrisk peptidanalyse
Artikelnummer. 15569184 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 x 96-brønds plader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15569184 25 x 96-brønds plader Hver
1 options
Artikelnummer. 15569184 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88378
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Mål den samlede peptidkoncentration ved hjælp af en bland-og-læs fluorescerende mikroplademetode, der giver forbedret følsomhed, reproducerbarhed og lethed ved at bruge Thermo Scientific™ Pierce™ Kvantitativ fluorescerende peptidanalyse.
Pierce Quantitative Fluorescent Peptide Assay-reagenser inkluderer peptidanalysebuffer, fluorescerende peptidmærkningsreagens og en peptidfordøjelsesanalysestandard til kvantitativ måling af peptidkoncentrationer. I dette assay mærkes peptider specifikt ved aminoterminalen ved hjælp af et aminreaktivt fluorescerende reagens, og de fluorescensmærkede peptider detekteres ved anvendelse af 390 nm (excitation) og 475 nm (emission).
De Thermo Scientific Pierce Kvantitativ fluorescerende peptidanalyse er en følsom, bland-og-læs fluorescerende mikropladeanalyse til kvantitativ måling af peptider og peptidblandinger.
  • Følsom - detekter nøjagtigt så lidt som μ5,0 g/mL enkelte peptider eller peptidblandinger
  • Robust - assay ydeevne strengt testet ved brug af både peptider og peptidfordøjelsesblandinger
  • Robust peptidfordøjelsesstandard - kit inkluderer en valideret peptidfordøjelsesstandard for forbedret reproducerbarhed af kvantificering
  • Kompatibel - fungerer med mange reagenser, inklusive dem, der bruges til forberedelse af massespektrometriprøver
  • Praktisk - let bland-og-læs format og stabilt fluorescerende signal, der kan læses på så lidt som 5 minutter op til flere timer
På grund af mærkningsmekanismen for det fluorescerende assay-reagens er dette assay velegnet til kvantitativ måling af syntetiske peptider såvel som peptidfordøjelsesblandinger. En peptidfordøjelsesreferencestandard af høj kvalitet er inkluderet til brug ved generering af lineære standardkurver og som en kalibreringskontrol for forbedret nøjagtighed og reproducerbarhed. Denne følsomme analyse kræver kun 10μ L af prøven, producerer et lineært respons med stigende peptidkoncentrationer (5 til 1000μ g/mL), og resulterer i en stabil endelig fluorescens, der kan påvises på så lidt som fem minutter.
Ansøgninger:
  • Anbefales til brug med peptidblandinger og syntetiske peptider med en ublokeret amino-terminal (amino-terminal-mærkede peptider, såsom TMT-mærkede peptider, er ikke kompatible med denne analyse)
  • Normalisering af prøvekoncentrationer til kvantitative downstream-applikationer
  • Normalisering af prøvebelastningsvolumener til LC-, MS- og LC/MS-applikationer
  • Måling af restitution efter peptidoprydningsprocedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Produkttype Peptidanalyse
Produktlinje Pierce
Udgangsmateriale Peptider, Proteasefordøjet protein
Detektionsmetode Fluorescens
Workflow-trin Igangværende test
Mængde 25 x 96-brønds plader