Få mere at vide
Thermo Scientific™ Neuronalt kulturmedium til Pierce™ Primære celleisoleringssæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Thermo Scientific Pierce Primary Neuron Isolation Kit giver isolerings- og dyrkningsreagenser til det optimale udbytte og levedygtighed af primære neuroner fra embryonalt kortikalt og hippocampalt væv fra mus og rotter.
Primary Neuron Isolation Kit er designet til at opnå høj levedygtighed og renhed af primære embryonale neuroner ved hjælp af validerede reagenser og en optimeret procedure til enzymatisk fordøjelse og dyrkning. Sættet indeholder vævsspecifikke dissociationsenzymer, medier formuleret specifikt til neuronal cellekultur og cellekulturtilskud, der fremmer isoleringen og væksten af funktionelle neuroner. Den validerede protokol og reagenser producerer meget rene primære neuroner til enten kort- eller langtidskultur, og kittet er designet til brug af både erfarne og ikke-erfarne brugere.
Højdepunkter:
- Optimeret - procedure og reagenser optimeret til levedygtighed, udbytte, renhed og brugervenlighed
- Udbytte - giver en 2-dobling af udbyttet sammenlignet med gør-det-selv metoder
- Levedygtighed - mere end 95 % af de isolerede celler forbliver levedygtige i kultur fra dag 1 til uge 4
- Funktionelle - dyrkede neuroner indeholder processer, der indikerer fuldstændig differentiering og funktionalitet
- Komplet sæt inkluderer Neuronal Isolation Enzyme, Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS), Neuronal Culture Medium, Neuronal Culture Media Supplement, Glutamin Supplement og Neuronal Growth Supplement
- Frisk embryonal muse- eller rottevævsprøve, varmeinaktiveret føtalt bovint serum (FBS), poly-D-lysin-behandlede kulturskåle
- Neuronal celledifferentiering
- Immunhistokemi (IHC)
- Funktionelle og biokemiske analyser
- Biologisk relevant system til præklinisk lægemiddelopdagelse, neurotoksicitetstestning og prædiktiv sygdomsmodellering
Pierce Primary Neuron Isolation Kit er blevet optimeret til at give fremragende celleudbytte og til at opretholde celler ved mere end 95 % levedygtighed. Neuronerne er passende polariserede, udvikler omfattende axonale og dendritiske arbors, udtrykker neuronale og synaptiske markører og danner talrige, funktionelle synaptiske forbindelser med hinanden. De kan bruges som et modelsystem til molekylære og cellulære biologistudier af neuronal udvikling og funktion, især til visualisering af den subcellulære lokalisering af endogene eller udtrykte proteiner, billeddannelse af protein, neuronal polaritet og dendritisk vækst og synapsedannelse [1].
Generelle referencer:
1. Silva RFM, et al. (2006) Dissocierede primære nervecellekulturer som modeller til vurdering af neurotoksicitet. Toksikologibreve 163:1-9.
2. Ivenshitz, M. og Segal, M, (2009). Neuronal tæthed bestemmer netværksforbindelse og spontan aktivitet i dyrket hippocampus. J Neurophysiol 104:1052-60.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Primary Cell Isolation Media |
| Indhold og opbevaring | Store at 4°C, Protect from light |
| Celletype | Neuronal Cells (Pre-Natal), Primary Cells |
| Målarter | Rat, Mouse |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Pierce™ |
| Til brug med (applikation) | Immunohistochemistry |
| Mængde | 500 mL |