Få mere at vide
Thermo Scientific™ DMEM for Pierce™ Primære celleisoleringssæt
Artikelnummer. 15245723 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 15245723
Brand: Thermo Scientific™ 88287
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler og dyrk nemt meget levedygtige funktionelle primære kardiomyocytter
De Thermo Scientific Pierce Primary Cardiomyocyte Isolation Kit leverer isolerings- og dyrkningsreagenser til det optimale udbytte og levedygtighed af primære cardiomyocytter fra neonatalt hjerte fra mus og rotte.
Primary Cardiomyocyte Isolation Kit er designet til at opnå høj levedygtighed og renhed af primære cardiomyocytter ved hjælp af validerede reagenser og en optimeret procedure til enzymatisk fordøjelse og dyrkning. Sættet indeholder to vævsspecifikke dissociationsenzymer, medier formuleret til primær cellekultur, og et kardiomyocytcelledyrkningstilskud, der fremmer isolering, berigelse og vækst af funktionelle kardiomyocytter. Den validerede protokol sikrer optimal isolering og reducerer behandlingstiden for isolering betydeligt sammenlignet med andre metoder. Tilsætning af kardiomyocytvæksttilskuddet til kulturceller beriger yderligere for kardiomycytter, og kulturer er blevet opretholdt i op til 7 dage ved hjælp af kitkomponenterne.
Højdepunkter:
  • Optimeret - procedure og reagenser optimeret til levedygtighed, udbytte, renhed og brugervenlighed
  • Tidsbesparende - isolationsprotokol kræver mindre end 2 timer sammenlignet med op til 21 timer ved andre metoder
  • Udbytte - giver en 1,5- til 4-dobling af udbyttet sammenlignet med gør-det-selv-metoder og andre kommercielle sæt
  • Levedygtighed - giver højere levedygtighed end gør-det-selv metoder og andre kommercielle kits
  • Funktionelle - dyrkede kardiomyocytter udtrykker de passende biokemiske markører med valideret slagaktivitet
Inkluderer:
  • Komplet sæt inkluderer Cardiomyocyte Isolation Enzyme 1, Cardiomyocyte Isolation Enzyme 2, Hanks' Balanceret Salt Solution (HBSS), DMEM til Primær Celleisolering og Cardiomyocyt Growth Supplement
Applikationer:
  • Cardiomyocyt celledifferentiering
  • Immunhistokemi (IHC)
  • Funktionelle og biokemiske analyser
  • Biologisk relevant system til præklinisk lægemiddelopdagelse og prædiktiv sygdomsmodellering
Produktdetaljer:
Nuværende metoder til dissociation af hjerteceller fra hjertevæv kræver gentagne (5 til 8 inkubationer) eller langvarige (> 16 timer) enzymfordøjelse, hvilket resulterer i reduceret udbytte og levedygtighed af isolerede celler. Pierce Primary Cardiomyocyte Isolation Kit giver fuldt optimerede reagenser og en protokol, der forhindrer overfordøjelse til isolering og dyrkning af kardiomyocytter. Den komplette proces fra håndtering af primært væv til podning af celler i dyrkningskar kan afsluttes inden for 2 timer.
Fordi det bruger optimerede vævsspecifikke dissociationsenzymer, isolerer dette kit kardiomyocytter med større udbytte og cellelevedygtighed end celler isoleret med eksisterende metoder. De isolerede primære kardiomyocytter udtrykker kardiomyocytproteinmarkører og udviser kontraktil funktion, hvilket giver et modelsystem til undersøgelser af kontraktion, iskæmi, hypoxi og toksiciteten af forskellige forbindelser.
Referencer:
1. Louch, WE, (2011) Metoder til kardiomyocytisolering, kultur og genoverførsel. J Mol Cell Cardiol. 51(3):288-98.
2. Chlopcikova, S., et al. (2001) Neonatale rottekardiomyocytter– en model til undersøgelse af hjertets morfologiske, biokemiske og elektrofysiologiske karakteristika. Biomed. Paper 145(2):49-55.
3. Gorelik, J., et al. (2004) Sammenligning af arytmogene virkninger af tauro- og glycokonjugater af cholsyre i en in vitro undersøgelse af rottekardiomyocytter. Int. J. Obstet. Gynaecol., 111:867-70.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Primary Cell Isolation Media
Indhold og opbevaring Store at 4°C, Protect from light
Celletype Primary Cells
Målarter Rat, Mouse
Form Liquid
Produktlinje Pierce™
Til brug med (applikation) Immunohistochemistry
Mængde 500 mL