Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo NHS-SS-Biotin
Artikelnummer. 15342627 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15342627 1 g 1g
15332627 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15342627 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PG82078
Biotin-mærkede antistoffer eller andre proteiner og biomolekyler i applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende med Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS-SS-Biotin, en højkvalitetsformulering af dette amin-reaktive, spaltelige biotinyleringsreagens.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade Sulfo-NHS-SS-Biotin er vores højeste kvalitetsformulering af dette amin-reaktive, spaltelige biotinyleringsreagens, specielt karakteriseret til applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende. Sulfo-NHS-SS-biotin bruges til spaltelig binding af biotin til protein og celleoverfladeaminer.
  • Høj kvalitet - identitet og renhed bekræftet af flere tests, inklusive kvantitativ NMR
  • Produktintegritet - forbedret niveau af test og karakterisering sammenlignet med standardkvalitet
  • Partiopbevaring - rigelig forsyning af tidligere partier bevaret for at sikre fremtidig procestest
  • Change management - Change Control Notification (CCN) tjeneste
  • Konsekvent fremstilling - batchspecifik gennemgang af produktionsdokumentation
Sammenlignet med standardproduktet giver Premium Grade Sulfo-NHS-SS-Biotin mere klart defineret kvalitet og produktsupport ved at inkludere øget analytisk testning og produktkarakterisering, større batch-specifik information og kvalitetssikringsgennemgang, omfattende partiprøveretention og meddelelse om ændringskontrol.
Sulfo-NHS-SS-biotin er et vandopløseligt, NHS-ester biotinyleringsreagens med en spacerarm, der inkluderer en spaltelig disulfidbinding til reversibel mærkning af proteiner og celleoverflade primære aminer. Dette reagens er vandopløseligt, hvilket muliggør biotinylering i fravær af organiske opløsningsmidler såsom DMSO eller DMF. Forbindelsen er særligt anvendelig til mærkning og oprensning af celleoverfladeproteiner, fordi dens sulfonatgruppe forhindrer den i at trænge igennem cellemembraner, og dens spaltelige spacerarm gør det muligt for initialt biotinylerede proteiner at blive frigivet fra streptavidinaffinitetssøjler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sulfo NHS-SS-Biotin
Mængde 1 g
Indhold og opbevaring Premium Grade Sulfo-NHS ester af biotin med en ethyl-1,3-dithioproprionat spacer.
Opbevares med tørremiddel ved -°20 C.
Tilstrækkeligt til at mærke i alt 10 g IgG under typiske forhold.
Produktlinje Pierce
Cellepermeabilitet Celle-impermeant
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, Sulfo-NHS Ester
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Mellemlængde, kløvbar
Etikettype Biotin& Analoger