Få mere at vide
Thermo Scientific™ Poly-HRP Streptavidin
Artikelnummer. 11801284 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0.25 mL
Pakningsstørrelse:
0.25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11801284 0.25 mL 0.25ml
1 options
Artikelnummer. 11801284 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N200
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En avanceret polymer af HRP konjugeret til streptavidin med et højt HRP:streptavidin-forhold
  • Producerer et forbedret signal
  • Kan stige ELISA følsomhed
  • Valideret til brug med nogle Thermo Scientific Pierce Matchede antistofpar og MiniKits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1.0 mg/mL
Konjugeret HRP
Mængde 0.25 mL
Indhold og opbevaring Må ikke opbevares under -20 °C. Undgå flere fryse-tø-cyklusser.
Form Væske
Produkttype Streptavidin konjugat
Målmolekyle Biotin
Etiket eller farvestof HRP (peberrodsperoxidase)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Poly-HRP Streptavidin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: glycerol