Få mere at vide
Thermo Scientific™ Poly HRP fortyndingsbuffer
Artikelnummer. 10495325 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10495325 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 10495325 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N501
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Specielt designet til at optimere ydeevnen af Poly-HRP Streptavidin
Thermo Scientific Pierce Poly-HRP fortyndingsbuffer er optimeret for at sikre optimal ydeevne med Poly-HRP Streptavidin.
Egenskaber ved Poly-HRP fortyndingsbuffer:
• Formulering: 1% biotinfri kasein i en PBS-bufferopløsning.
• Anvendelse: Fortynding af Poly-HRP Streptavidin (Produkt # N200): Vend forsigtigt flasken og rør den for at blande den før brug. Lad være med at vortex. Brug den med fuld styrke. Se Poly-HRP Streptavidin Certificate of Analysis for anbefalede fortyndingsområder. Fortynd Poly-HRP Streptavidin umiddelbart før brug.
Relaterede produkter
Poly-HRP Streptavidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fortyndingsbuffer
Fysisk form Væske
Mængde 1 L