Få mere at vide
Thermo Scientific™ Poly-HRP fortyndingsbuffer
Artikelnummer. 10066403 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10066403 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10066403 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N500
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Specielt designet til at optimere ydeevnen af Poly-HRP Streptavidin
  • 1% biotinfri kasein i en PBS-bufferopløsning
  • Brugsklar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fortyndingsbuffer
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL