Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Mus Embryonal Fibroblast Isolation Kit
Artikelnummer. 15275713 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 L kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15275713
Brand: Thermo Scientific™ 88279
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler og dyrk nemt meget levedygtige museembryonale fibroblaster
De Thermo Scientific Pierce Mouse Embryonic Fibroblast Isolation Kit giver isolerings- og dyrkningsreagenser for det optimale udbytte og levedygtighed af fibroblaster fra museembryoner.
Mouse Embryon Fibroblast Isolation Kit er designet til at opnå høj levedygtighed og renhed af embryonale fibroblaster ved hjælp af validerede reagenser og en optimeret procedure. Sættet indeholder et vævsspecifikt dissociationsenzym og medier formuleret til primær cellekultur, der fremmer isolationsvækst af funktionelle fibroblaster. Derudover kan MEF isoleret og dyrket med Pierce MEF Isolation Kit kryokonserveres til fremtidig brug med meget minimalt tab af levedygtighed.
Højdepunkter:
  • Optimeret - procedure og reagenser optimeret til levedygtighed, udbytte, renhed og brugervenlighed
  • Udbytte - giver en 2-dobling af udbyttet sammenlignet med gør-det-selv metoder og andre kommercielle sæt
  • Funktionelle - dyrkede fibroblaster udtrykker de passende biokemiske markører
Inkluderer:
  • Komplet sæt inkluderer fibroblastisoleringsenzym, Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) og DMEM til primærcelleisolering
Applikationer:
  • Generering af udødeliggjorte cellelinjer fra transgene mus
  • Foderlag til stamceller
  • IHC og IF undersøgelser
Produktdetaljer:
Fordi det bruger et optimeret vævsspecifikt dissociationsenzym, isolerer dette kit fibroblaster med større udbytte og cellelevedygtighed end celler isoleret med eksisterende metoder. Isolerede MEF udtrykker fibroblast-specifikke proteinmarkører, der bekræfter deres levedygtighed og uforstyrrede metaboliske funktion. Efter isolering kan musefibroblasterne udødeliggøres ved kontinuerlig passage til etablering af unikke cellelinjer. De kan også bruges som en cellekulturmodel til en bred vifte af undersøgelser såsom genregulering og stamcelleforskning [1,2,3,4].
Generelle referencer:
1. Wang, S., et al. (2012) Hæmning af AMPK af doxorubicin accentuerer genotoksisk stress og celledød i muse-embryonale fibroblaster og cardiomyocytter: rolle af p53 og SIRT1. J. Biol. Chem. 287(11):8001-12.
2. Blackman, BE, et al. (2009) PDE4D og PDE4B fungerer i særskilte subcellulære rum i embryonale musefibroblaster. J. Biol. Chem 286 (14):12590-601.
3. Vierbuchen, T., et al. (2010) Direkte omdannelse af fibroblaster til funktionelle neuroner af definerede faktorer. Nature 463:1035-41.
4. Imamura, M., et al. (2006) Induktion af pluripotente stamceller fra museembryonale og voksne fibroblastkulturer ved definerede faktorer. Celle. 126(4):663-76.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cell Isolation Kit
Indhold og opbevaring Sufficient For: Isolation of MEFs from 50 embryonic mouse somatic tissues
• DMEM for Primary Cell Isolation, 500 mL
• MEF Isolation Enzyme (with papain), 5 vials
• Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS without Ca2+, Mg2+), 500 mL
Store kit at 4°C.
Celletype Fibroblasts
Målarter Mouse
Produktlinje Pierce
Til brug med (applikation) Stem dells, immunohistochemistry and immunofluorescence
Tilstrækkelig til 50 Samples
Mængde 1 L kit