Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lysozym
Artikelnummer. 10076813 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10076813 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10076813 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89833
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nedbryd uønsket bakteriecellevæg i protein- eller nukleinsyreekstrakter
Lysozym er et enzym, der bruges til at nedbryde bakterielle cellevægge for at forbedre protein- eller nukleinsyreekstraktionseffektiviteten. Lysozymer (muramidaser) er en familie af enzymer med antimikrobiel aktivitet karakteriseret ved evnen til at beskadige bakteriers cellevæg. Enzymet virker ved at katalysere hydrolysen af 1,4-beta-bindinger mellem N-acetylmuraminsyre og N-acetyl-D-glucosaminrester i peptidoglycaner og mellem N-acetyl-D-glucosaminrester i chitodextriner. Selvom hønseæggehvidelysozym er mest effektivt til lysis af gram-positive bakterier, letter det også lysis af gram-negative bakterier såsom Salmonella og Shigella . Lysisen af E. coli forbedres især ved tilsætning af både lysozym og nukleaser såsom DNase I.
Højdepunkter:
  • Bakteriecellevægslytisk enzym, der forbedrer oprensning af inklusionslegemets protein
  • Kompatibel med Thermo Scientific Pierce Cellelysereagenser
  • Fås i to praktiske formater: frysetørret pulver til store mængder applikationer (del nr. 89833) og praktisk glycerol fryser lager (del nr. 90082)
Lysozyms egenskaber:
  • Enzymatisk funktion: Katalyserer hydrolysen af 1,4-β -bindinger mellem N-acetylmuraminsyre og N-acetyl-D-glucosaminrester i peptidoglycaner og mellem N-acetyl-D-glucosaminrester i chitodextriner
  • Molekylvægt: 14,388 kDa
  • Ekstinktionskoefficient:∽ 26,4 ved 280nm
  • Isoelektrisk punkt: pH 11,0
  • Enhedsdefinition: 1 enhed er den mængde enzym, der er nødvendig for at katalysere et fald i absorbans ved 450 nm på 0,001/min ved 25 grader ved pH 6,24 i en 1 cm kuvette på grund af lysis ved hjælp af en∼ 0,25 mg/ml suspension af Micrococcus luteus .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cell Lysis Enzyme
Indhold og opbevaring Upon receipt, store at -20°C in a nonfrost-free freezer. Product shipped with ice.
Form Lyophilized
Reagenstype Enzyme for Cell Lysis
Enzym Lysozyme (Muramidase)
Mængde 5 g