Få mere at vide
Thermo Scientific™ HRP-konjugeret streptavidin
Artikelnummer. 10391484 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0.25 mL
Pakningsstørrelse:
0.25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10391484 0.25 mL 0.25ml
1 options
Artikelnummer. 10391484 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N100
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Streptavidin fra Streptomyces avidinii konjugeret til højt oprenset peberrodsperoxidase (HRP)
  • Valideret til brug med Matched Antibody Pairs og MiniKits
  • Foruddefinerede arbejdsområder sparer tid og letter assayoptimering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1.25 mg/mL
Konjugeret HRP
Mængde 0.25 mL
Indhold og opbevaring Opbevares mellem 2 °C og 8 °C.
Form Væske
Produkttype Streptavidin konjugat
Målmolekyle Biotin
Etiket eller farvestof HRP (peberrodsperoxidase)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HRP-Conjugated Streptavidin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and2-methyl-2Hisothiazol-3-one