Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luc One-Step Glow Assay Kit
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør ildflue-luciferase-assays i højkapacitetsscreeningsapplikationer.
The Thermo Scientific Pierce Firefly One-Step Luc Glow Assay Kit measures firefly luciferase activity in mammalian cell culture using a single reagent-addition step, making it ideal for high-throughput screening (HTS) applications.
Thermo Scientific Pierce Firefly One-Step Luc Glow Assay Kit måler ildfluens luciferaseaktivitet i cellekulturer hos pattedyr ved hjælp af et enkelt trin med reagenstilsætning, hvilket gør det ideelt til højkapacitetsscreening (HTS).
Dette gløde-type luciferase-assay-kit er designet til brug med dyrkede pattedyrsceller, der transfekteres med vektorer, der udtrykker det passende ildflue-luciferase-rapporteringsenzym. Flere funktioner gør sættet særligt velegnet til luminometre uden injektorer og til højkapacitetsscreening (HTS)-applikationer. Den bekvemme, ét-trins homogene protokol minimerer håndteringstrin for at understøtte brugen af automatisering. Kombiner blot den medfølgende substratopløsning og assay-buffer for at skabe en enkelt fungerende opløsning, og tilsæt den derefter til mikropladebrønde, der indeholder de transfecterede, behandlede celler. Det stabile signaludgang (gløden) fra dette system giver fleksibilitet med hensyn til inkubationstid. Når det bruges sammen med Thermo Scientific Firefly Luc-plasmider, giver sættet et meget følsomt bioluminescerende reporter-assaysystem til påvisning af promotor- eller vejaktivitet.
Højdepunkter
- Følsom—, højt følsom detektion af ildflue-luciferaseaktivitet
- Bekvemt—ét-trins mix-and-read protokol; ingen ekstra reagenser kræves
- Stabil, —øget signalhalveringstid og stabilitet sammenlignet med flash-assays
- Simple—kræver ikke et luminometer med injektorer
- Automatiseringsvenlige—, modtagelige for højkapacitetsanalyser
Kræver
Firefly luciferase og luminometer eller andet instrument, der kan overvåge luminescens, såsom Varioskan ALF eller mikroplade-læsere Varioskan LUX
Applikationer
- Promotorstudier til analyse af cis- og trans-virkende regulatoriske elementer
- Narkotikatest
- siRNA- og miRNA-screening
- Multiplexede assays til at studere off-target effekter
- Proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser
- Signaltransduktionsvejsanalyse
Produktdetaljer
Ildflue-luciferase er et 62 kDa-protein, der produceres i naturen af flere arter i billefamilien Lampyridae, som inkluderer slægterne Photinus og Luciola. Thermo Scientific Rød ildflue Luciferase har et emissionsområde på 560-700 nm (λmax = 613 nm). Bioluminescerende signal fra ildflue-luciferase stammer fra oxidationen af D-Luciferin. Lysudbytte, der opfanges med et luminometer, kan korreleres med mængden af ildflue-luciferaseprotein, der produceres og bruges til at bestemme aktiviteten af promotoren, der driver ildflue-luciferase-udtryk. Ildflue-luciferase-bioluminescens giver forskere en ikke-radioaktiv analyse til måling af transkriptionsaktivitet af regulatoriske elementer. Ildfluens luciferase-rapportereraktivitet kan bruges til at bestemme promotoraktivitet, til at studere aktivitet i cellen i opstrøms signalvejer eller til at bestemme effekten af aktivatorer eller hæmmere.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Assay Kit |
| Mål | Luciferase, Firefly Luciferase, Cypridina Luciferase |
| Tilstrækkelig til | 1000 Luciferase-assays i mikropladebrønde |
| Mængde | 1000 reaktionssæt |
| Indhold og opbevaring | •Firefly Luc One-Step Substrat, lyofiliseret (gør 1 ml 1X), opbevares ved -20 °C •Firefly Luc One-Step ° Analysebuffer, 115 mL, opbevares °ved -20 C. Opbevar kit ved -20 C ved modtagelse. |
| Assay | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatible celler | Pattedyrsceller |
| Detektionsmetode | Bioluminescens |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer |
| Format | 96-well Plate, 384-well Plate |
| Vis mere |