Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luc One-Step Glow Assay Kit
Artikelnummer. 15255663 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15255663 100 reaktionssæt 1 sæt
15275663 1000 reaktionssæt 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15255663 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16196
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Udfør ildflue-luciferase-assays i højkapacitetsscreeningsapplikationer.
Thermo Scientific Pierce Firefly One-Step Luc Glow Assay Kit måler ildfluens luciferaseaktivitet i cellekulturer hos pattedyr ved hjælp af et enkelt trin med reagenstilsætning, hvilket gør det ideelt til højkapacitetsscreening (HTS).
Funktioner ved Firefly One-Step Luc Glow Assay Kit:
  • Følsom—, højt følsom detektion af ildflue-luciferaseaktivitet
  • Lugtfrie—reagenser har ingen dårlig eller giftig lugt, hvilket eliminerer behovet for at arbejde i en røghætte
  • Bekvemt—ét-trins mix-and-read protokol; ingen ekstra reagenser kræves
  • Stabil, —øget signalhalveringstid og stabilitet sammenlignet med flash-assays
  • Simple—kræver ikke et luminometer med injektorer
  • Automatiseringsvenlige—, modtagelige for højkapacitetsanalyser
Dette gløde-type luciferase-assay-kit er designet til brug med kultiverede pattedyrsceller, der transfekteres med vektorer, der udtrykker det passende ildflue-luciferase-rapporteringsenzym. Flere funktioner gør sættet særligt velegnet til luminometre uden injektorer og til højkapacitetsscreening (HTS)-applikationer. Den bekvemme, ét-trins, homogene protokol minimerer håndteringstrin for at understøtte brugen af automatisering. Kombiner blot den medfølgende substratopløsning og assaybuffer for at skabe en enkelt fungerende løsning, og tilsæt den derefter mikropladebrønde, der indeholder de transfekterede, behandlede celler. Det stabile signaloutput (glød) fra dette system giver fleksibilitet med hensyn til inkubationstid. Når det bruges med Thermo Scientific Firefly Luc-plasmider, leverer sættet et meget følsomt bioluminescerende reporter-assaysystem til detektion af promotor- eller vejaktivitet.
Inkluderer:
Assay-buffer og substratløsning (100X)
Kræver
Firefly-luciferase og luminometer eller andet instrument, der kan overvåge luminescens, såsom Varioskan ALF eller mikropladelæserne Varioskan LUX .
Applikationer:
  • Promotorstudier til analyse af cis- og trans-virkende regulatoriske elementer
  • Narkotikatest
  • siRNA- og miRNA-screening
  • Multiplexede assays til at studere off-target effekter
  • Proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser
  • Signaltransduktionsvejsanalyse
Ildflue-luciferase er et 62 kDa-protein, der produceres i naturen af flere arter i Lampyridae-familien af biller, som inkluderer slægterne Photinus og Luciola. Thermo Scientific Rød ildflue-luciferase har et emissionsområde på 560-700 nm (λmax = 613 nm). Bioluminescerende signal fra ildflue-luciferase stammer fra oxidation af D-Luciferin. Lysudbytte, der opfanges med et luminometer, kan korreleres med mængden af ildflue-luciferaseprotein, der produceres og bruges til at bestemme aktiviteten af promotoren, der driver ildflue-luciferase-ekspression. Ildflue-luciferase-bioluminescens giver forskere en ikke-radioaktiv analyse til måling af transkriptionsaktivitet af regulatoriske elementer. Ildfluens luciferase-rapportereraktivitet kan bruges til at bestemme promotoraktivitet, til at studere aktivitet i cellen i opstrøms signalvejer eller til at bestemme effekten af aktivatorer eller hæmmere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Firefly Luciferase, Cypridina Luciferase
Tilstrækkelig til 100 Luciferase-assays i mikropladebrønde
Mængde 100 reaktionssæt
Indhold og opbevaring •Firefly Luc One-Step Substrat, lyofiliseret (gør μ1 L af 1X), opbevares ved -°20 C
•Firefly Luc One-Step °
Analysebuffer, 11 mL, opbevares °ved -20 C. Opbevar kit ved -20 C ved modtagelse.
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer
Format 96-brøndsplade, 384-brøndsplade
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Substrater D-Luciferin