Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL 2 Western Blotting Substrate
Artikelnummer. p-4261541 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
3 x 100 ml
Tilstrækkelig til:
30 mini-blots/3000 cm^2 membran
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 11517371
Brand: Thermo Scientific™ 80196X3
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Detection Reagent 1 and 2
Recommended HRP substrate for fluorescence imagers
Pierce ECL 2 Substrate is a chemiluminescent and chemifluorescent substrate to detect peroxidase activity from HRP-conjugated antibodies and probes by Western blotting using X-ray film, CCD camera documentation systems or laser-based imagers. Pierce ECL 2 Substrate generates acridinium esters when it reacts with HRP. As these ester intermediates react with peroxide, they produce a strong and sustained chemiluminescent signal that can be captured by X-ray film CCD imaging. The substrate also produces a robust fluorescent signal that can be captured with fluorescence imagers.
Pierce ECL 2 substrate enables the detection of low-picogram amounts of target protein on nitrocellulose or PVDF membrane when probed with appropriate primary and secondary antibody concentrations. A broad dynamic range and excellent sensitivity combined with a long-lasting signal make Pierce ECL 2 Substrate a desirable Western blotting substrate.
Highlights:
  • High sensitivity — detect targets down to the low-picogram level
  • Long signal duration — sustained light output for as long as five hours
  • More imaging options — X-ray, CCD or laser-based imagers
  • More affordable — high quality and performance at a lower price than other suppliers' similar substrates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ECL Western Blot Substrate
Mængde 3 x 100 ml
Tilstrækkelig til 30 mini-blots/3000 cm^2 membran
Sættets indhold Detection reagent 1 and 2
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce ECL 2 Western Blotting Substrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1, 4-dioxane, ethanol