Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ D-Luciferin, monokaliumsalt
Artikelnummer. 15215733 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15215733 100 mg 100mg
15225733 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15215733 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88293
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Få bekvemmelighed og høj ydeevne til en lav pris i firefly luciferase-reporter-analyser med vores D-Luciferin, formuleret med over 99% renhed som både mononatrium- og monokaliumsalte.
Thermo Scientific™ Pierce D-Luciferin syntetiseres og fremstilles for at sikre høj ydeevne til lave omkostninger, og rapportøren testes også af HPLC for at sikre korrekt kiralitet og aktivitet.
Thermo Scientific Pierce D-Luciferin er formuleret med en renhed på over 99 % som både mononatrium- og monokaliumsalte for at give bekvemmelighed og høj ydeevne til lave omkostninger i reporter-assays, der involverer ildflue-luciferase.
Luciferin er substratet for bioluminescensreaktioner med firefly luciferase-enzymet. Lyofiliserede kalium- og natriumsalte i ildflueluciferin er stabile og let opløselige, og begge formuleringer er kompatible med en bred vifte af luciferase-baserede in vivo-billeddannelser og in vitro bioluminescerende assays. (Beslutningen om at bruge den ene eller den anden form afhænger af forskerens præference.) Anvendelser omfatter ATP assays, gen-rapporterer-assays, højkapacitetsekventering og forskellige forureningsassays inden for bioteknologifeltet. For in vivo-billeddannelse muliggør injektion af luciferin i modelsystemer realtids, ikke-invasiv overvågning af sygdomsudvikling og/eller lægemiddeleffektivitet gennem bioluminescens.
Højdepunkter:
  • Høj renhed, typisk over 99,7 %, som bekræftet af HPLC og FTIR
  • Fremragende ydeevne med in vitro-applikationer
  • Velegnet til in vivo-billeddannelse
Applikationer:
  • Gen-rapporteringsanalyser
  • ATP Assays
  • Højkapacitetsekventering
  • Forureningsanalyser
  • Bioluminescerende in vivo-billeddannelse
  • Narkotikatest
  • Multiplexede assays til at studere off-target effekter
  • Signaltransduktionsvejsanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -20 °C.
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (applikation) ATP Assay, Gene Reporter Assay
Produkttype D-Luciferin, monokaliumsalt
Produktlinje Pierce
Mængde 100 mg
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Luciferase substrat