Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ D-Luciferin, monokaliumsalt
Artikelnummer. 15205733 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. 15205733
Brand: Thermo Scientific™ 88292
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Firefly luciferase substrat til in vitro og in vivo applikationer
Thermo Scientific Pierce D-Luciferin er formuleret med mere end 99 % renhed som både mononatrium- og monokaliumsalte for at give bekvemmelighed og høj ydeevne til en lav pris i reporter-assays, der involverer ildflue-luciferase.
Luciferin er substratet for bioluminescensreaktioner med ildflueluciferaseenzym. Lyofiliserede kalium- og natriumsalte af ildflueluciferin er stabile og letopløselige, og begge formuleringer er kompatible med en lang række luciferasebaserede in vivo -billeddannelser og in vitro bioluminescerende assays. (Beslutningen om at bruge den ene eller den anden form er et spørgsmål om forskerpræference.) Ansøgninger inkluderer ATP assays, genreporter-assays, high-throughput-sekventering og forskellige kontamineringsassays i hele det bioteknologiske område. Til in vivo- billeddannelse muliggør injektionen af luciferin i modelsystemer i realtid, ikke-invasiv overvågning af sygdomsprogression og/eller lægemiddeleffektivitet gennem bioluminescens.
Højdepunkter:
  • Høj renhed, typisk større end 99,7 %, som bekræftet ved HPLC og FTIR
  • Fantastisk ydeevne med in vitro -applikationer
  • Velegnet til in vivo billeddannelse
Applikationer:
  • Genreporter-assays
  • ATP analyser
  • Høj gennemløbssekventering
  • Kontamineringsanalyser
  • Bioluminescerende in vivo billeddannelse
  • Narkotikascreening
  • Multipleksede assays til undersøgelse af effekter uden for mål
  • Analyse af signaltransduktionsveje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -20 °C.
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (applikation) ATP Assay, Gene Reporter Assay
Produkttype D-Luciferin, mononatriumsalt
Produktlinje Pierce
Mængde 1 g
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Luciferase substrat