Få mere at vide
Thermo Scientific™ B-PER™ Komplet bakteriel proteinekstraktionsreagens
Artikelnummer. 15255743 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15255743 250 mL 250ml
15265743 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15255743 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89821
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Reagenspakker er tilgængelige i Tris- og fosfatbufferformuleringer; Kits indeholder Tris-baseret B-PER Reagens plus lysozym og DNase I enzymer.
Effektiv, skånsom lysis og ekstraktion af E.coli og andre bakterieceller
  • Et letanvendeligt cellelysereagens, der effektivt forstyrrer celler og opløseliggør native eller rekombinante proteiner uden denaturering
  • Alle B-PER Reagenser er kompatible med downstream-applikationer såsom affinitetskromatografi (f.eks. immobiliseret metalaffinitetskromatografi, glutathionkromatografi), SDS-PAGE og proteinkvantificering (f.eks. Pierce BCA Protein Assay, Pierce 660nm Protein Assay)
  • Denne altomfattende formulering kombinerer lyseringsreagenset med lysozym og en universel nuklease for at muliggøre mild ekstraktion fra både gram-negative og gram-positive bakterier
  • Afhængigt af den særlige anvendelse kan proteaseinhibitorer, salte, reduktionsmidler, denatureringsmidler og chelateringsmidler tilsættes til reagenset.
Funktioner af B-PER Bakterieproteinekstraktionsreagens:
  • Rengøringsmiddel i Tris-buffer med Lysozym og Universal Nuclease
  • Forbedret cellelyse og DNA-fordøjelse, hvorved opløselige proteiner frigives og viskositet reduceres for at øge udbyttet
  • Genvinding af proteiner med høj molekylvægt (proteiner med høj molekylvægt)
  • Omkostningseffektiv svarende til Merck Millipore Bugbuster™ Master Mix
  • Mere effektiv end traditionel sonikering og typiske hjemmelavede lyseringsbuffere, hvoraf mange inkluderer rengøringsmidler og komponenter, der forstyrrer downstream-applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering Proprietært detergent i 20 mM Tris-buffer, pH 7,5, indeholdende lysozym og universal nuklease
Mængde 250 mL
Produkttype Bakterieproteinekstraktionsreagens
Volumen (metrisk) 250 mL
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Produktlinje B-PER