Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opsamlingsplader (Polypropylen) til Pierce™ 96-brønds filtersplader
Artikelnummer. 11874131 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
6 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11874131 6 plader Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11874131 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    508.00 DKK
    441.96 DKK / Pakke med 6
    Spare 66.04 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Opsamlingsplader og balanceplader til brug med 96-brønds filterspindplader
Disse Thermo Scientific pladetilbehør er opsamlingsplader og centrifugebalanceplader til affinitetsrensning og afsaltning af harpiksprodukter, der bruger Thermo Scientific Pierce 96-brønds filterspinplader.
Relaterede produkter
Balanceplade til Pierce™ 96-brønds filterspinplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 0.0
Produktlinje Gennembore
Produkttype Samleplade
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade
Mængde 6 plader