Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Antistofbiotinyleringssæt til IP
Artikelnummer. 15332617 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
8 reaktioner
Pakningsstørrelse:
8 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15332617 8 reaktioner 8 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 15332617 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 90407
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Mærk primære antistoffer med biotin til brug i agarose- eller magnetiske perle-immunpræcipitationsforsøg ved hjælp af Thermo Scientific™ Pierce™ Antistofbiotinyleringssæt til IP.
Pierce Antibody Biotinylation Kit-reagenserne er blevet optimeret og valideret til biotinmærkning af antistoffer til IP- og co-IP-reaktioner. At bestemme det optimale antal biotiner, der skal bindes til målmolekylet, er en af de største udfordringer ved biotinylering. For IP og co-IP applikationer resulterer for mange biotiner i reduceret affinitet for målantigenet, mens for få biotiner resulterer i antistofudvaskning ved eluering af målantigenet. Biotinmærkningsproceduren i Pierce Antibody Biotinylation Kit til IP er udviklet til at løse denne udfordring.
De Thermo Scientific™ Pierce™ Antibody Biotinylation Kit til IP leverer biotinyleringsreagenser designet specifikt til mærkning af primære antistoffer, der anvendes i immunfældningsapplikationer.
  • Optimeret til IP - reagenser og protokoller udviklet specifikt til at adressere antistofmærkning til immunpræcipitationsapplikationer
  • Nem at bruge - sætkonfiguration specifikt optimeret til at rumme 50 til μ200 g antistof i en μ100 L reaktion; afsaltningssøjler er tilvejebragt for at fjerne overskydende biotinyleringsreagens efter mærkning
  • Amin reaktiv - reagerer med primære aminer (-NH2) af antistoffer
  • Forbedret opløselighed - pegylering forbedrer vandopløseligheden af det biotinylerede antistof og forhindrer aggregering ved opbevaring
  • Reduceret sterisk hindring - længere afstandsarm (29 ångstrøm) minimerer sterisk hindring ved binding til avidinmolekyler
Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til at mærke 50 til μ200 g antistof i 100 μL reaktionsvolumener til otte prøver. NHS-PEG4-biotinmærkningsreagenset indeholder en aminreaktiv N-hydroxysuccinimidester (NHS) gruppe og en vandopløselig PEG4 spacer for optimal mærkning og leveres i brugervenlige engangsmikrorør. Både mærkningseffektiviteten af biotinyleringsreagenset og bindingsaffiniteten af det mærkede antistof er blevet valideret ved hjælp af muse monoklonale (IgG1, IgG2), kanin polykonale og kanin monoklonale antistoffer. Zeba™ Afsaltningssøjler er tilvejebragt for nem og effektiv fjernelse af salte og overskydende biotin.
Ansøgninger:
  • IP og co-IP
  • IP og co-IP til massespektrometriapplikationer
  • Antistofbinding til streptavidin agarose og magnetiske understøtninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Antistofbiotinyleringssæt
Mængde 8 reaktioner
Indhold og opbevaring EZ-Link NHS-PEG4-Biotin, 8 x 0,5 mg
Zeba Spin afsaltningssøjler (7K MWCO), 8 x 0,5 mL 20
X fosfatbufret saltvand, 15 mL Opbevares
i køleskab (2 –8 °C).
Mærkningsskala 100μ g
Produktlinje Pierce
Etiket eller farvestof Biotin
Mærkningsmål Antistoffer