Få mere at vide
Thermo Scientific™ HA Synthetic Peptide
Artikelnummer. 11563060 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11563060 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11563060 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26184
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
HA Synthetic peptide 26184 from Thermo Scientific™ specifically detects HA in samples, and it is validated for Control
The HA peptide, NH2-YPYDVPDYA-COOH, is a synthetic peptide used to competitively elute fusion proteins containing the influenza hemagglutinin (HA) tag bound to immobilized anti-HA affinity resins.
Formulation: 5 mg purified Peptide (1mg/mL) no preservative;
26184 detects HA in samples. 26184 has been successfully used in Control procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Protein form Recombinant
Indhold og opbevaring Store at 4°C.
Til brug med (applikation) Immunoprecipitation
Mængde 5 mg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol