Beskrivelse
Thermo Scientific Pierce Anti-c-Myc magnetiske perler er affinitetspartikler til immunudfældning af rekombinante c-Myc-mærkede proteiner, der udtrykkes i bakterie- eller pattedyrsceller eller in vitro-systemer , ved brug af manuelle eller robotiske magnetiske separatorer.
Thermo Scientific Pierce Anti-c-Myc Magnetic Beads er affinitetspartikler til immunpræcipitation af rekombinante c-Myc-mærkede proteiner udtrykt i bakterie- eller pattedyrceller eller in vitro-systemer ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer.
Den blokerede magnetiske perleoverflade er belagt med anti-c-Myc-antistof, et meget specifikt muse-IgG1-monoklonalt antistof (klon 9E10), der genkender c-Myc-epitope-mærket (EQKLISEEDL) afledt af det humane c-myc-onkogen (p62 c-myc). Pierce Anti-c-Myc Magnetic Beads kan bruges manuelt med et magnetisk stativ, såvel som med automatiserede platforme, som f.eks. Thermo Scientific™ KingFisher™ Instrumenter til workflows med høj gennemstrømning.
Højdepunkter:
- Specifikt - meget specifikt anti-c-Myc monoklonalt antistof (klon 9E10) muliggør immunpræcipitation med højt udbytte og høj renhed
- Praktisk og hurtig - produktinstruktioner giver en let at følge, optimeret protokol til immunpræcipitation på cirka en time
- Lav ikke-specifik binding - stabile, præ-blokerede perler og specifikt antistof minimerer off-target binding til c-Myc-tag IP eller co-IP eksperimenter
- Alsidig - perler er kompatible med manuelle og automatiserede arbejdsgange (f.eks. Thermo Scientific KingFisher Instruments)
Pierce Anti-c-Myc magnetiske perler er bekvemme til immunpræcipitation (IP) af rekombinante c-Myc-mærkede proteiner og co-immunpræcipitation (Co-IP) af deres interagerende proteiner. Perlerne inkuberes med et cellelysat indeholdende c-Myc-mærket protein, og fusionsproteinet fanges. Perlerne vaskes efterfølgende, og derefter elueres målproteinerne under anvendelse af 0,1 M glycin (pH 2,0) 50 mM NaOH eller SDS-PAGE prøvebuffer, protokollen er blevet optimeret til hver af disse betingelser. Anti-c-Myc-antistof kan bruges til at påvise c-Myc-mærket protein ved Western blot-analyse.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | Slurry: 10 mg/ml, 1% fast føde |
| Formulering | Højaffinitet muse IgG1 monoklonalt antistof kovalent koblet til blokerede superparamagnetiske perler; leveres med 10 mg/ml i PBS indeholdende 0,05 % Tween-20 og 0,05 % NaN3 |
| Partikelstørrelse | 1μ m |
| Mængde | 1 mL |
| Type | Magnetisk affinitetsperle |
| Tilstrækkelig til | Binding af mindst μ100 g GST-c-Myc (26kDa fusionsprotein)/ml perlesuspension |
| Kapacitet (metrisk) | 1 mL |