Få mere at vide
Thermo Scientific™ TMT10plex™ Isobariske mærkereagenser og -sæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
TMT10plex Isobariske etiketreagenser og -sæt indeholder ti isobariske forbindelser med samme masse og kemiske struktur (dvs. isotopomer) sammensat af en aminreaktiv NHS-estergruppe, en spacerarm og en massereporter. Op til ti forskellige peptidprøver fremstillet fra celler eller væv kan mærkes parallelt og derefter kombineres til analyse. For hver prøve bruges en unik reportermasse (dvs. TMT10 126-131 Da) i lavmasseregionen af højopløsnings-MS/MS-spektret til at måle relative proteinekspressionsniveauer under peptidfragmentering og tandem-massespektrometri.
De Tandem Mass Tag (TMT ) Isobaric Label-reagenser og -sæt er specifikt designet til at muliggøre identifikation og kvantificering af proteiner i forskellige prøver ved hjælp af tandem-massespektrometri. De TMT10plex mærkereagenser deler en identisk struktur med TMTzero , TMTduplex , og TMTsixplex reagenser, men indeholder forskellige antal og kombinationer af 13C og 15N isotoper i massereporteren. De forskellige isotoper resulterer i et 10-plex sæt tags, der har masseforskelle i reporteren, som kan detekteres ved hjælp af høj opløsning Orbitrap MS instrumenter.
Fordele ved TMT10plex mærkereagenser omfatter øget multipleks relativ kvantificering, øget prøvegennemløb og færre manglende kvantitative værdier blandt prøver. TMT10plex mærkereagenser er ideelle til analyse af flere proteinprøver fra inhibitordosisresponseksperimenter, tidsforløbseksperimenter eller forbedring af statistikker om biologiske replikater.
Funktioner af TMT10plex Isobaric Label- reagenssæt og massemærkningssæt
•Kraftig multiplekset MS-—analyse øger prøvegennemløbet og muliggør relativ kvantificering af op til ti forskellige prøver afledt af celler, væv eller biologiske væsker
•Konsekvent —identisk reagensstruktur og ydeevne blandt TMTzero , TMTduplex , TMTsixplex , og TMT10plex reagenser muliggør effektiv overgang fra metodeudvikling til multipleks kvantificering, hvilket muliggør forskning i biomarkøropdagelse på tværs af platforme og datasæt
•Robust —øget multiplex-kapacitet resulterer i færre manglende kvantitative værdier blandt prøver og højere tillid blandt replikater
•Effektive —amin-reaktive, NHS-ester-aktiverede reagenser sikrer effektiv mærkning af alle peptider uanset proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
•Kompatibel —optimeret til brug med høj opløsning Orbitrap MS/MS platforme, med dataanalyse fuldt understøttet af Proteome Discoverer 2.3.
Ansøgninger:
• Proteinidentifikation og kvantificering fra flere prøver af celler, væv eller biologiske væsker
• Proteinekspressionsprofilering af normale vs. sygdomstilstande eller kontrol vs. behandlede
• Kvantitativ analyse af proteiner, for hvilke der ikke findes antistoffer
• Identifikation og kvantificering af membran og post-translationelt modificerede proteiner
• Identifikation og kvantificering af hundreder til tusinder af proteiner i et enkelt eksperiment
TMT Reagenser leveres som selvstændige sæt eller i optimerede sætformater, der indeholder alle nødvendige reagenser og kontroller for maksimal fleksibilitet, bekvemmelighed og pålidelighed. Kombineret med den brancheførende høj opløsning Thermo Scientific Orbitrap instrumenter og software, TMT10plex reagenser giver integrerede totalløsninger til kvantitativ proteinekspressionsanalyse.
Tekniske data
Tekniske data
Til brug med (udstyr) | Massespektrometer |
Produkttype | Isobarisk etiketreagenssæt |
Produktlinje | TMT10plex™ |
Tilstrækkelig til | 10 reaktioner |
Indhold og opbevaring | Tilstrækkeligt til: Et 10-plex (1 x 10-vejs) eksperiment • TMT10-126 etiketreagens, 1 x 0,8 mg • TMT10-127N etiketreagens, 1 x 0,8 mg • TMT10-127C etiketreagens, 1 x 0,8 mg • TMT10-128N etiketreagens, 1 x 0,8 mg • TMT10-128C etiketreagens, 1 x 0,8 mg • TMT10-129N etiketreagens, 1 x 0,8 mg • TMT10-129C etiketreagens, 1 x 0,8 mg • TMT10-130N etiketreagens, 1 x 0,8 mg • TMT10-130C etiketreagens, 1 x 0,8 mg • TMT10-131 Label Reagens, 1 x 0,8 mg Opbevares kl– 20 °C. |
Etiket eller farvestof | Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter |
Udgangsmateriale | Cellelysat |
Endelig produkttype | Protein PEPTID |
Detektionsmetode | Massespektrometri |
Workflow-trin | Proteinmærkning |
Vis mere |
Dokumenter
Product Information
Manuals
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Sikkerhed og håndtering
- Isobaric Label Reagents and Kits
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,2-dichloromethane,1,2-dichloroethane,sodium lauryl sulphate, Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chl