Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ 6 Proteinfordøjelse, ækvimolær, LC-MS-kvalitet
Artikelnummer. 15322617 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 pmol
Pakningsstørrelse:
100pmol
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15322617 100 pmol 100pmol
1 options
Artikelnummer. 15322617 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88342
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kalibrer og vedligehold kvalitetskontrol til massespektrometri (MS) analyse af proteomiske prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Pierce™ 6 Protein Digest Standard, Equimolar, LC-MS Grade, en højt valideret equimolær proteinfordøjelsesblanding.
De Thermo Scientific Pierce 6 Protein Digest Standard, Equimolar, LC-MS Grade, er en højt valideret equimolær proteinfordøjelsesblanding til brug som kvalitetskontrolprøve til massespektrometri (MS) analyse af proteomiske prøver.
  • Positiv kontrolprøve - optimeret og valideret som kvalitetskontrolstandard til massespektrometriapplikationer
  • Fremragende sekvensdækning - i gennemsnit mere end 70% sekvensdækning af 6-proteinblandingen
  • Valideret peptidkvalitet - fordøjelsesprocedure optimeret til minimale manglende spaltninger og overalkylering
  • Omhyggeligt testet - høj kvalitet, konsistent, 6-proteinfordøjelse garanteret og dokumenteret via partispecifikke analysecertifikater
  • Stabil - leveres i et stabilt frysetørret format
Pierce 6 Protein Digest Standard indeholder en ækvimolær blanding af højrent bovint cytochrom c, lysozym, alkoholdehydrogenase, bovint serumalbumin, apo-transferrin og beta-galactosidase. Proteinerne reduceres, alkyleres (iodeddikesyre), fordøjes (MS-grade trypsin) og afsaltes (C18) efter trypsinfordøjelse for at give en kvalitets LC/MS-grade standard fri for intakt protein. Peptidfordøjelsen giver fremragende sekvensdækning med minimal overalkylering og manglende spaltninger. Denne fordøjelse er blevet robust testet for peptidkvalitet, fordøjelseseffektivitet og ensartethed fra lot til parti og er velegnet til LC- og LC-MS-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Proteinfordøjelse
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Udgangsmateriale Peptider
Endelig produkttype Peptider
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Kalibrering
Mængde 100 pmol
Form Fast stof