Beskrivelse
Thermo Scientific Phusion U Green Multiplex PCR Master Mix er en klar til brug, 2X end-point PCR master mix designet til samtidig amplifikation af flere mål i et enkelt rør. Over 20 primerpar kan kombineres til en enkelt reaktion til meget specifik og effektiv multipleksing over en bred vifte af primer- og skabelonkoncentrationer.
De Phusion U Multiplex PCR Master Mix indeholder en proprietær buffer med afbalancerede koncentrationer af alle PCR-komponenter, hvilket eliminerer behovet for kedelig optimering. Det grønne format forenkler arbejdsgangen yderligere - det inkluderer et densitetsreagens og to elektroforesesporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på geler.
Højdepunkter
- Specifik og effektiv multipleks PCR på over 20 mål op til 2,5 kb
- Fremragende resultater med skabeloner med suboptimal renhed på grund af inhibitortolerance
- Hurtig cykling og direkte belastning af PCR-produkter på geler
Applikationer
- Genotypebestemmelse
- Patogen påvisning
- Fødevaretest
- Analyse af genetisk modificerede organismer
- Amplifikation af mikrosatellitter
Mastermixet er baseret på Phusion U Hot Start DNA Polymerase, et højtydende enzym udviklet ved hjælp af fusionsteknologi. På samme måde som andre enzymer fra Phusion familie, Phusion U DNA-polymerase inkorporerer flere nukleotider pr. bindingsbegivenhed end nogen anden DNA-polymerase. Dette gør det muligt at opnå høje udbytter af PCR-produkter med kortere forlængelsestider og dermed reducerede samlede protokoltider. Væsentligt forbedret processivitet muliggør også vellykket multipleks PCR på vanskelige mål, såsom GC-rige skabeloner eller skabeloner med suboptimal renhed. At være meget tolerant over for mange PCR-hæmmere, Phusion U Multiplex PCR Master Mixes kan endda bruges med urensede prøver såsom blod eller serum.
Specificiteten af multiplex PCR øges af Affibody-medieret varmstartmekanisme. Reversibelt bundet Affibody-ligand inhiberer polymerasen ved omgivelsestemperaturer, hvilket forhindrer amplifikation af uspecifikke produkter og dannelse af primer-dimerer.
Bruger Phusion DNA-polymeraser
Udglødningsregler for Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (såsom Taq DNA-polymeraser).
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | • Phusion U Hot Start DNA-polymerase • 2X reaktionsbuffer • 3 mM MgCl2 400 •μ M af hver dATP, dTTP, dCTP og dGTP Master °mix forsynes med nukleasefrit vand. Opbevares ved -20 C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Polymerase | Phusion U Hot Start DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Produkttype | Multiplex PCR Master Mix |
| Mængde | 500 x 50μ L Reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Troskab (vs. Taq) | 25X |
| Vis mere |