Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion U Multiplex PCR-masterblandinger
Artikelnummer. 15371722 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Farveløs
Grøn
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Artikelnummer. 15371722
Brand: Thermo Scientific™ F564S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific Phusion U Multiplex PCR Master Mix er en klar til brug, 2X end-point PCR master mix designet til samtidig amplifikation af flere mål i et enkelt rør.
Thermo Scientific Phusion U Green Multiplex PCR Master Mix er en klar til brug, 2X end-point PCR master mix designet til samtidig amplifikation af flere mål i et enkelt rør. Over 20 primerpar kan kombineres til en enkelt reaktion til meget specifik og effektiv multipleksing over en bred vifte af primer- og skabelonkoncentrationer.
De Phusion U Multiplex PCR Master Mix indeholder en proprietær buffer med afbalancerede koncentrationer af alle PCR-komponenter, hvilket eliminerer behovet for kedelig optimering. Det grønne format forenkler arbejdsgangen yderligere - det inkluderer et densitetsreagens og to elektroforesesporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på geler.
Højdepunkter
  • Specifik og effektiv multipleks PCR på over 20 mål op til 2,5 kb
  • Fremragende resultater med skabeloner med suboptimal renhed på grund af inhibitortolerance
  • Hurtig cykling og direkte belastning af PCR-produkter på geler
Applikationer
  • Genotypebestemmelse
  • Patogen påvisning
  • Fødevaretest
  • Analyse af genetisk modificerede organismer
  • Amplifikation af mikrosatellitter
Mastermixet er baseret på Phusion U Hot Start DNA Polymerase, et højtydende enzym udviklet ved hjælp af fusionsteknologi. På samme måde som andre enzymer fra Phusion familie, Phusion U DNA-polymerase inkorporerer flere nukleotider pr. bindingsbegivenhed end nogen anden DNA-polymerase. Dette gør det muligt at opnå høje udbytter af PCR-produkter med kortere forlængelsestider og dermed reducerede samlede protokoltider. Væsentligt forbedret processivitet muliggør også vellykket multipleks PCR på vanskelige mål, såsom GC-rige skabeloner eller skabeloner med suboptimal renhed. At være meget tolerant over for mange PCR-hæmmere, Phusion U Multiplex PCR Master Mixes kan endda bruges med urensede prøver såsom blod eller serum.
Specificiteten af multiplex PCR øges af Affibody-medieret varmstartmekanisme. Reversibelt bundet Affibody-ligand inhiberer polymerasen ved omgivelsestemperaturer, hvilket forhindrer amplifikation af uspecifikke produkter og dannelse af primer-dimerer.
Bruger Phusion DNA-polymeraser
Udglødningsregler for Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (såsom Taq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring • Phusion U Hot Start DNA-polymerase
• 2X reaktionsbuffer
• 3 mM MgCl2 400
•μ
M af hver dATP, dTTP, dCTP
og dGTP Master °mix forsynes med nukleasefrit vand. Opbevares ved -20 C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Phusion U Hot Start DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype Multiplex PCR Master Mix
Mængde 100 x 50μ L Reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 25X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 2,5 kb eller mindre
Farve Grøn