Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion Hot Start II High-Fidelity PCR-masterblandinger
Artikelnummer. 15341732 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15341732 Grøn 500 reaktioner 500 reaktioner
15331732 Grøn 100 reaktioner 100 reaktioner
15311732 Farveløs 500 reaktioner 500 reaktioner
15301732 Farveløs 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15341732 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F566L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7550.00 DKK
    6719.65 DKK / 500 reaktioner
    Spare 830.35 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymerase
  • Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymerase (2U/μ L)
  • 5x Phusion HF buffer
  • 5x Phusion GC buffer
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2 - opløsning
Phusion Green Hot Start II High –Fidelity DNA-polymerase
  • Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymerase (2U/Glc muL)
  • 5x Phusion Grøn HF buffer
  • 5x Phusion Grøn GC buffer
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2 opløsning
Begge Phusion og Phusion Grøn buffer giver 1,5 mM MgCl 2 i den endelige 1x koncentration
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sætter en guldstandard for højtydende PCR.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sætter en guldstandard for højtydende PCR. Med en fejlrate, der er 50 gange lavere end den forTaq , og 6 gange lavere end Pfu , Phusion High-Fidelity DNA-polymerase er et fremragende valg til kloning og andre applikationer, der kræver high fidelity. Phusion DNA-polymeraser tilbyder robust ydeevne med korte protokoltider, selv i nærvær af PCR-hæmmere, og genererer højere udbytter med lavere enzymmængder end andre DNA-polymerase.
Højdepunkter
  • Reaktion opstillet ved stuetemperatur
  • Ingen uspecifik amplifikation og primernedbrydning under reaktionsopsætning
  • Nultidsgenaktivering på grund af unik hotstart-teknologi
  • High fidelity (52X Taq )
  • Hurtig PCR på grund af korte forlængelsestider (15-30 s/kb)
  • Robuste reaktioner, minimal optimering nødvendig
  • Øget produktudbytte med minimale enzymmængder
  • Direkte påfyldning på geler
Med Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeraser amplifikation forløber uden produktion af uspecifikke produkter på grund af kombinationen af Phusion DNA-polymerase og en reversibelt bundet, specifik Affibody-ligand, der hæmmer DNA-polymeraseaktivitet ved stuetemperatur. Affibody-liganden hæmmer også 3'→ 5'-exonukleaseaktivitet af polymerasen, hvilket forhindrer nedbrydning af primere og template-DNA under reaktionsopsætning. Ved temperaturer, der fremmer polymeraseaktivitet, frigives liganden, hvilket gør polymerasen fuldt aktiv. Phusion Hot Start II DNA-polymerase reaktiveres straks ved høje temperaturer, så det kræver ikke et separat aktiveringstrin i PCR-protokoller.
Phusion Green Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix er en praktisk 2X blanding designet til at minimere antallet af pipetteringstrin. Mastermixet indeholder Phusion Hot Start II DNA-polymerase, nukleotider og optimeret reaktionsbuffer inklusive MgCl2 . Bufferen inkluderer også et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel.
Applikationer
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Høj gennemstrømning
  • Amplificering af vanskelige (GC-rige) skabeloner
  • Generering af skabeloner til sekventering
  • Multiplex PCR
  • Langtrækkende PCR
  • Kloning
  • Mutagenese
  • Mikroarray
Bruger Phusion DNA-polymeraser
Udglødningsregler for Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (såsom Taq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •2X Phusion Green Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix (giver 1,5 mM MgCl 2 i den endelige 1X koncentration)
• Nukleasefrit vand
• DMSO
Opbevares ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Medium
Polymerase Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype Hot Start High-Fidelity PCR Master Mix
Mængde 500 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 52X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre
Farve Grøn