Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star A Serie kompakt printer
Product Code. 15826361
Change view
Click to view available options
Dimensioner (L x B x H):
9,5 x 6,25 x 6 tommer. (24 x 16 x 15 cm)
Unit Size:
Hver
Product Code. Dimensioner (L x B x H) Unit Size
15826361 9,5 x 6,25 x 6 tommer. (24 x 16 x 15 cm) Hver
1 options
Product Code. 15826361 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. STARA106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6045.00 DKK
    5076.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 968.88 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Orion Star A seriens kompakte blækbåndsprinter 100-240V, inkluderer printer, et blækbånd, en papirrulle, målerinterfacekabel og strømkabler (110V US/Japan, 220V Euro, 240V UK/Singapore og Kina/Australien/New Zealand)
Inkluderer:
  • 100-240V kompatibel med 110V US/Japan, 220V Euro, 240V UK/Singapore og Kina/Australien/New Zealand) netledninger
  • Et blækbånd
  • En papirrulle
  • Måler interface kabel
Warranty
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Ribbon Printer
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Orion Lab Star serie bænkmålere, Orion Star A210 serie bænkmålere, Orion Dual Star bænkmålere, Orion Versa Star Pro-serien bænkmålere, Orion Star A220-serien bærbare målere, Orion Star A320-serien bærbare målere og Orion Star T900-seriens potentiometriske titratorer
Certificeringer/compliance CE, FCC, RoHS
Dimensioner (L x B x H) 9,5 x 6,25 x 6 tommer. (24 x 16 x 15 cm)
Inkluderer Built-in paper cutter, one ink ribbon, one paper roll, meter interface cable and power cords
Model- Orion Star A