Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ammoniumion-sensormodul
Artikelnummer. 10749741
Skift visning
Til brug med (udstyr):
9300BNWP elektrodekropshåndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10749741 9300BNWP elektrodekropshåndtag Hver
1 options
Artikelnummer. 10749741 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 931801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2835.00 DKK
    2648.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 186.36 DKK
    6% Slukket
På lager
Få hurtige, pålidelige og nøjagtige målinger af opløst ammoniak i vandige opløsninger med Thermo Scientific™ Orion™ Ammoniak Gas Sensing ISE og dets tilbehør og reservedele.
De Orion™ Ammoniumsensormodul bruges til 9512BNWP ammoniakgassensorionselektiv elektrode. Få hurtige, pålidelige og nøjagtige målinger af opløst ammoniak i vandige opløsninger med Ammoniak Gas Sensing-elektroden og dens tilbehør og reservedele.
  • Udskiftningsdel til Ammoniak Gas Sensing ISE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper WPBNC
Til brug med (udstyr) 9300BNWP elektrodekropshåndtag
Type Ammoniakion-sensormodul