Få mere at vide
Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) kalibreringsstandarder for AQUAfast Kolorimetre
Artikelnummer. p-2362929
Koncentration:
1000 ppm
10000 ppm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10316522
Brand: Thermo Scientific™ CODS01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse kalibreringsstandarder til at kontrollere dit kolorimeterinstruments funktion, før du måler COD-kemi, for eksempel i miljø- og spildevandsovervågning.
Bruge Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) kalibreringsstandarder med Orion™ AQUAfast Kolorimetre som AQ4000 Advanced Colorimeter og Orion AQUAfast II AQ2040 Kolorimeter. Orion kolorimetre, som måler COD-kemi, er ideelle til miljø- og spildevandsovervågning. Brug disse kalibreringsstandarder til at kontrollere operationer, før instrumenterne tages i brug.
  • Til brug med: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ2040
  • To kalibreringsstandarder: 1000 ppm og 10000 ppm, begge i 475 ml flasker
Order Info
Reagenser sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Koncentration 1000 ppm
Certificeringer/compliance EPA
Til brug med (udstyr) AQUAfast Colorimeter
Industry Type Environmental Testing, Wastewater Monitoring
Mængde 475 mL
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato