Få mere at vide
Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) kalibreringsstandarder for AQUAfast Kolorimetre
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) kalibreringsstandarder med Orion™ AQUAfast Kolorimetre som AQ4000 Advanced Colorimeter og Orion AQUAfast II AQ2040 Kolorimeter. Orion kolorimetre, som måler COD-kemi, er ideelle til miljø- og spildevandsovervågning. Brug disse kalibreringsstandarder til at kontrollere operationer, før instrumenterne tages i brug.
- Til brug med: Orion AQUAfast AQ4000, AQ3140 og AQ2040 kolorimetre
- To kalibreringsstandarder er tilgængelige: 1000 ppm (CODS01) og 10000 ppm (CODS10), begge i 475 ml flasker
- Ideel til miljø- og spildevandsovervågning
Ordreinfo
Reagenser sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10000 ppm |
| Certificeringer/compliance | EPA |
| Til brug med (udstyr) | AQUAfast Kolorimeter |
| Industry Type | Miljøtest, Spildevandsovervågning |
| Mængde | 475 mL |