Få mere at vide
Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) kalibreringsstandarder for AQUAfast Kolorimetre
Artikelnummer. 10316522
Skift visning
Koncentration:
1000 ppm
10000 ppm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Koncentration unitSize
10316522 1000 ppm Hver
11707757 10000 ppm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10316522 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CODS01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00 DKK
    743.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 61.55 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse kalibreringsstandarder til at kontrollere dit kolorimeterinstruments funktion, før du måler COD-kemi, for eksempel i miljø- og spildevandsovervågning.
Bruge Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) kalibreringsstandarder med Orion™ AQUAfast Kolorimetre som AQ4000 Advanced Colorimeter og Orion AQUAfast II AQ2040 Kolorimeter. Orion kolorimetre, som måler COD-kemi, er ideelle til miljø- og spildevandsovervågning. Brug disse kalibreringsstandarder til at kontrollere operationer, før instrumenterne tages i brug.
  • Til brug med: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ2040
  • To kalibreringsstandarder: 1000 ppm og 10000 ppm, begge i 475 ml flasker
Ordreinfo
Reagenser sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1000 ppm
Certificeringer/compliance EPA
Til brug med (udstyr) AQUAfast Colorimeter
Industry Type Environmental Testing, Wastewater Monitoring
Mængde 475 mL