Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Kloridkombinationselektrode - kviksølvfri
Artikelnummer. 11500154 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11500154 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
1 options
Artikelnummer. 11500154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7390.00 DKK
    5506.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 1883.92 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Typiske anvendelser omfatter vand/spildevand, jord, mejeriprodukter, kød, tomat/grøntsagsprodukter.
Metode ASTM/AOAC godkendt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Chlorid
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Knudepunkt Sure-Flow Junction
Materiale Plast
Til brug med (udstyr) ISE Meter with a BNC Connection
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 80°C
Type Chlorid kombinationselektrode