Få mere at vide
Nunc™ Thermo Scientific™ Nunc™ Universal låsestativ til kryogenrør
Holder:
2 mL kryogene rør
5 ml kryogene rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Opbevar rør til automatiseret plukning/placering, væskehåndtering og andre højkapacitetsapplikationer ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ Universal låsestativ til kryogenrør.
- Ikke-steril
- Tilfælde af 10
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Til 5mL Cryobank, ikke-steril |
| Holder | 5 ml kryogene rør |
| Mængde | 10/pk., 10/cs. |
| Type | Kryogen røropbevaringsstativ (med lås) |