Få mere at vide
Nunc™ Thermo Scientific™ Nunc™ Universal låsestativ til kryogenrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15533694
Skift visning
Holder:
2 mL kryogene rør
5 ml kryogene rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
15533694 2 mL kryogene rør Pakke med 10
15543694 5 ml kryogene rør Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15533694 Leverandør Nunc™ Leverandørnr. 331825BR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar rør til automatiseret plukning/placering, væskehåndtering og andre højkapacitetsapplikationer ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ Universal låsestativ til kryogenrør
Opbevar rør til automatiseret plukning/placering, væskehåndtering og andre højkapacitetsapplikationer ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ Universal låsestativ til kryogenrør.
  • Ikke-steril
  • Tilfælde af 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til 2mL Cryobank, ikke-steril
Holder 2 mL kryogene rør
Mængde 10/pk., 10/cs.
Type Kryogen røropbevaringsstativ (med lås)