Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brønds mikroplader
Artikelnummer. p-8636013
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Låg:
Med låg
Uden låg
Nederdel stil:
Høj flange
Lav flange klemmestang
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 180
Pakke med 50
Artikelnummer. 10010571
Brand: Thermo Scientific™ 260887
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå ensartede resultater med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brønds mikroplader, optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer.
Opnå konsistente og pålidelige resultater med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brønds mikroplader. Med flere overflademodifikationer er disse plader ideelle til cellebaserede assays såvel som biokemiske assays. Den flade bundform er velegnet til mikroskopiske og optiske målinger. Tilgængelig i enten højflange-skørt- eller lavflange-pinchbar-designet, er pladerne optimeret til en række robotter, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer.
  • Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til optiske målinger
  • Ubehandlet polystyren er hydrofobt og er velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning
  • Ubehandlede overflader er ideelle til at tilføje belægninger i dit laboratorium
  • Cellekultur behandlet: De Nunclon™ Delta-cellekulturbehandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og -vækst
  • Plader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskebehandlere
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Format 96-brønds
Låg Med låg
Oversigt 96F brøndplade, ubehandlet, klar, med låg, steril, stregkodet (pakke med 10, æske med 160)
Array 8 x 12
Emballage 10 Pk.
Produktlinje Nunc
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Nederdel stil Høj flange
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 400μ l
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 160
nr. pr. pakke 10
Mængde 160/Cs.
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.