Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brønds mikroplader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10287631
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Låg:
Med låg
Uden låg
Nederdel stil:
Høj flange
Lav flange klemmestang
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 180
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Låg Nederdel stil Stregkode Pakningsstørrelse
10287631 Steril Uden låg Lav flange klemmestang Ingen stregkode Pakke med 50
10010571 Steril Med låg Høj flange Inkluderer stregkode Pakke med 160
10575021 Ikke steril Uden låg Høj flange Inkluderer stregkode Pakke med 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10287631 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 269787
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opnå ensartede resultater med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brønds mikroplader, optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer.
Opnå konsistente og pålidelige resultater med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brønds mikroplader. Med flere overflademodifikationer er disse plader ideelle til cellebaserede assays såvel som biokemiske assays. Den flade bundform er velegnet til mikroskopiske og optiske målinger. Tilgængelig i enten højflange-skørt- eller lavflange-pinchbar-designet, er pladerne optimeret til en række robotter, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer.
  • Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til optiske målinger
  • Ubehandlet polystyren er hydrofobt og er velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning
  • Ubehandlede overflader er ideelle til at tilføje belægninger i dit laboratorium
  • Cellekultur behandlet: De Nunclon™ Delta-cellekulturbehandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og -vækst
  • Plader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskebehandlere
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Format Standard
Låg Uden låg
Oversigt 96F brøndplade, Ubehandlet, klar, uden låg, Steril (pakke med 1, æske med 50)
Array 8 x 12
Emballage 1 Pk.
Produktlinje Nunc
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Nederdel stil Lav flange klemmestang
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 1
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.