Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Kodede Cryobank Vial Systemer
Beskrivelse
Tag traditionel kryoopbevaring til næste niveau, samtidig med at den rummer tættere opbevaringskapacitet sammenlignet med standard kryobokse. Thermo Scientific™ Nunc™ Kodede Cryobank-hætteglassystemer har laserætsede 2D-stregkoder og standard stativer i mikropladeformat. Kompatibel med hele serien af 2D-stregkodelæsere, udstyr til dækning/afdækning og mærkningsmuligheder. Cryobank-rør kan bruges til manuel eller automatiseret opbevaring af biologiske prøver ned til dampfase flydende nitrogen. Cryobank-produkter opfylder førende certificeringskrav og fås i et volumenområde på 0,5 til 5,0 ml.
Sikker sporing
Sikker sporing
- Permanent fastgjort, laserætset 2D stregkode i bunden af røret giver dig mulighed for at scanne og afkode hele stativet på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
- Solid konstruktion i ét stykke eliminerer risikoen for, at etiketter falder af under kryogen opbevaring, hvilket bevarer identiteten af værdifuldt prøvemateriale
- Udvalg af 2D-læseprodukter til at afkode individuelle rør eller komplette mikropladefodaftryksstativer. Læsere tillader fleksibelt output til at gemme data i flere databaseformater
- Cryobank-rør fås i rumbevidste mikropladeformatstativer eller kan opbevares i traditionelle kryobokse, der passer til dit foretrukne opbevaringsformat
- Mikropladeformatet er kompatibelt med dine eksisterende flerkanalspipetter og automatiseret væskehåndteringsudstyr
- Unik anti-rotationsfunktion tillader kompatibilitet med automatisk afdæknings-/afdækningsudstyr i enkelt-, 8-kanals eller fuld rack-muligheder for at imødekomme flere gennemløbskrav
- TPE-pakning af polypropylenhætte giver overlegen forsegling under høj eller lav temperatur opbevaring
- Lav bindingsoverflade tillader maksimal genvinding af prøver med lav koncentration
- CE-certificeret og i overensstemmelse med IATA-kravene til diagnostisk brug og transport
- Certificeret DNAse/RNAse fri (0,5/1,0 ml), ikke-pyrogen (LAL-test), ikke-toksisk (USP klasse VI test)
- Sterilitetssikkerhedsniveau 10-6 for den mest følsomme prøveopbevaring
- 2D-stregkoder scannes for læsbarhed og kontrolleres i forhold til en komplet database med tidligere stregkoder for at sikre, at der ikke er dubletter på tværs af Cryobank-opbevaringsrørets produktlinje
- Lækagetestvalidering udført under fremstillingsprocessen for at sikre, at prøvens integritet opretholdes
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klar |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| nr. pr. sag | 480 |
| nr. pr. pakke | 48 |
| Produktlinje | Nunc |
| Stregkode | 2D |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Mængde | Låsestang med låg, 48/480 |