Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Kasketter til TufRol™ Rulleflasker
Artikelnummer. 11987964
Skift visning
Produkttype:
Ikke-ventileret hætte
Udluftet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
11987964 Udluftet Pakke med 500
11997964 Ikke-ventileret hætte Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11987964 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 111250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udluftet og ikke-ventileret
  • Støbt af polyethylen med høj densitet (HDPE)
  • Designet til at forhindre fejltrådning og til at give en sikker tætning
  • Ventileret hætte har en integreret hydrofobisk μ0,2 m mikroporøs membranfilterudluftning, der muliggør ensartet gasudveksling, når hætten er i lukket position
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
nr. pr. sag 500 Cs.
Sterilitet Steril
Produkttype Udluftet
Til brug med (udstyr) TufRol rulleflaske