Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erstatningslukninger til Economy Wash Flasker
Halsfinish:
24-400
28-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Lukning og stilk støbt i ét stykke for lækagesikker service
- Spidsen kan skæres ned for at give øget flow
- Tæt pasform af trækrør og lukning forhindrer adskillelse, når flasken klemmes
- Lækagesikker†
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Halsfinish | 28-400 |
| Til brug med (udstyr) | Vask flaske |