Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Deluxe Laboratory Notesbog med almindelige papirsider; PE dæksel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10264372
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 10264372
Brand: Thermo Scientific™ 65011000
184 højkvalitets syrefri papirsider med 1/4 tommer gitter
Designet til procesregistrering. Ideel til at sikre patentbeskyttelse i forskningslaboratorier.
  • Har vandafvisende polyethylen-omslag og 184 højkvalitets, syrefri papirsider med 0,25 gitterlinjer
  • Permanent bundet og pagineret for datasikkerhed og sporbarhed
  • Letter-størrelse 8,5x 11 tommer. (22x 28 cm) sider er permanent indbundet og syet
  • Sider inkluderer sted for forbereder og vidner underskrifter for at hjælpe med at sikre patentbeskyttelse
  • Samlede mål: 8.875Lx 11,25Wx 0,625 in.H (22,5x 28.6x 1,6 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Syrefrit papir
Regerede Gitter
Bredde (engelsk) Side 8,5 tommer
Længde (engelsk) Side 11''
Dækfarve Bourgogne
Dækmateriale Polyethylen
Længde (metrisk) side 28 cm
Bredde (metrisk) side 22 cm
Grid Type 0,25 tommer (6 mm)
Antal sider 184
Mængde 1 stk.