Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflaskeforseglingshættesamling
Beskrivelse
Indeholder
Inkluderer polypropylen skruelåg og skulderring, Tefzel™ ETFE stik, og Viton™ fluorelastomer O-ring for at danne en tæthed† forsegle
- Til brug med 1L centrifugeflasker
- Autoklaverbar
- Polypropylen skruelukning
- Til brug ved anbefalede maksimalhastigheder (10.000 xg eller mere) uden lækage, selv når den er fuld
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blue |
| Inkluderer | Blå silikone pakning |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | 1L PC Nalgene Centrifugeflaske (3140-1006) |