Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Nalgene™ Stainless Steel Autoclavable Dolly
Bæreevne (engelsk):
500 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Noncorrosive, made of stainless steel
- Casters do not leave marks on floor
Tekniske data
Tekniske data
| Bæreevne (engelsk) | 500 lb. |
| Bæreevne (metrisk) | 227.3 kg |
| Materiale | Stainless Steel |
| Diameter (engelsk) | 20.9 in. |
| Diameter (metrisk) | 53 cm |
| Til brug med (applikation) | To move small tanks and carboys |
| Form | Round |