Beskrivelse
Thermo Scientific™ Multifuge™ X4F og X4FR gulvstående centrifuger til generelle formål giver uovertruffen ydeevne og alsidighed med en brugervenlig fuldfarve berøringsskærm. Skift hurtigt og sikkert mellem 18 unikke rotormuligheder med den værktøjsløse Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor udskiftning. Spar plads på bænken med denne gulvstående model, standard med låsbare hjul for nem opbevaring og for at lette rengøring i renrumsmiljøer.
Kan købes individuelt eller i praktiske anvendelsesbaserede pakker.
Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed:
- Bioindeslutningsløsningen forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips
- Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd
- Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15 |
| Controller type | Mikroprocessor |
| Oversigt | Multifuge X4F Pro-MD, 208-240V |
| Volumen | 4 x 1000 mL bioflasker, 196 x 5/7 mL blodrør, 148 x 9/10 mL blodrør, 96 x 15 mL koniske rør, 40 x 50 mL koniske rør, 4 x 6 mikroplader med TX-1000-rotor |
| Maks. RCF | 25.830 xg fast vinkel (med mikroliter 30 x 2 mL rotor); 7.197 x g swing-out (med H-Flex HS4-rotor) |
| Maks. Hastighed | 15.200 o/min. (Microliter 30 x 2 rotor) |
| Kølet | Nej |
| Vise | Farveberøringsskærm |
| Drive System | Direkte, børsteløs induktion med lav profil |
| Inkluderer | Rotor skal købes separat |
| Vis mere |